SML2132
Brazilin
Sinônimo(s):
Brasilin, (+)-Brazilin, (6aS,11bR)-7,11b-Dihydro-benz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,6a,9,10(6H)-tetrol, 7, 11b-dihydrobenz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,6a,9,10 (6H)-tetrol, NSC 56652, 6,6a,7,11b-Tetrahydro-3,6a,9,10-tetrahydroxyindeno[2,1-c]chromene, Natural Red 24
About This Item
Produtos recomendados
atividade óptica
[α]/D 108.0 to 133.0°, c = 0.5 in methanol
cor
white to very dark brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C[C@]2([C@@H](c4c1cc(cc4)O)c3c(cc(c(c3)O)O)C2)O
InChI
1S/C16H14O5/c17-9-1-2-10-14(4-9)21-7-16(20)6-8-3-12(18)13(19)5-11(8)15(10)16/h1-5,15,17-20H,6-7H2/t15-,16+/m0/s1
chave InChI
UWHUTZOCTZJUKC-JKSUJKDBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)