F4425
Fostriecin sodium salt from Streptomyces pulveraceus
≥98% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces sp. (Streptomyces pulveraceous)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
ethanol: soluble
methanol: soluble
water: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[C@@](O)(\C=C\[C@H]1CC=CC(=O)O1)[C@@H](C[C@@H](O)\C=C/C=C\C=C\CO)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C19H27O9P.Na/c1-19(23,12-11-16-9-7-10-18(22)27-16)17(28-29(24,25)26)14-15(21)8-5-3-2-4-6-13-20;/h2-8,10-12,15-17,20-21,23H,9,13-14H2,1H3,(H2,24,25,26);/q;+1/p-1/b3-2-,6-4+,8-5-,12-11+;/t15-,16+,17+,19+;/m0./s1
chave InChI
XBUIKNRVGYFSHL-IAVQPKKASA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3