880147P
Avanti
N-TETAMINE-pSar45-Maleimide
Avanti Research™ - A Croda Brand
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C170H289N47O48
Peso molecular:
3759.40
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (880147P-10MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicação(ões)
advanced drug delivery
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Drug Delivery
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)