880175P
Avanti
C16 Ceramide-suc-PEG2K-maleimide
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-palmitoyl-sphingosine-{1-[succinyl(polyethylene glycol)2000]-N-maleimide}
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C135H258N4O52
Número CAS:
Peso molecular:
2769.49
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99 (TLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
polymerizable lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Targeted drug delivery
Características e benefícios
One of the challenges associated with Lipid Nanoparticles (LNPs) is effectively delivering the payload to the intended cells. However, specific functional groups can be employed to target desired cells. By linking these groups to a PEG lipid, researchers can enhance drug delivery to specific cell types. For instance, by combining maleimide with C16 Ceramide-suc-PEG2K, targeted delivery to various desirable systems can be achieved. Additionally, DSPE-PEG2k-maleimide can be utilized to specifically target tumor-associated macrophages.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)