Documentos Principais
MAK167
Sigma-Aldrich
Fluorometric Maleimide Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests
Sinônimo(s):
Maleimide Fluorescence Detection Kit
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
uso
sufficient for 200 fluorometric tests
método de detecção
fluorometric
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Maleimide is an unsaturated imide used in protein conjugation reactions.
Adequação
The assay can be performed in either a 96 or 384 multiwell plate format using a fluorescence microplate reader.
Princípio
The Fluorometric Maleimide Assay Kit provides a sensitive, one-step fluorometric assay to detect maleimide, which reacts with a proprietary dye, resulting in a fluorometric product (λex = 490/λem = 520 nm) proportional to the amount of maleimide present. The assay can be performed in either a 96 or 384 multiwell plate format using a fluorescence microplate reader.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)