Documentos Principais
870873P
Avanti
Adipoyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Adipoylcarnitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H23NO6
Número CAS:
Peso molecular:
289.32
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 x 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1
chave InChI
BSVHAXJKBCWVDA-SNVBAGLBSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870873P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)