857231P
Avanti
C18:1 Cyclic LPA
1-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
1-O-octadecenyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt); AGP 18:1
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (857231P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857231P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCOC[C@@H]1COP(O1)([O-])=O.[NH4+]
Descrição geral
Interestingly, many of these cellular responses caused by cPA oppose those of LPA despite the activation of apparently overlapping receptor populations.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3