857323P
Avanti
16:0 Cyclic LPA
1-palmitoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
1-hexadecanoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt); cPA; cLPA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (857323P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857323P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P1([O-])O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO1.[NH4+]
chave InChI
NATIUIORRLVXDB-GMUIIQOCSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Interestingly, many of these cellular responses caused by cPA oppose those of LPA despite the activation of apparently overlapping receptor populations.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)