857225P
Avanti
C16 Cyclic LPA
1-O-hexadecyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
1-hexadecyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (857225P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857225P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P1([O-])O[C@H](COCCCCCCCCCCCCCCCC)CO1.[NH4+]
chave InChI
ACJRKXHGGHOLQE-FSRHSHDFSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)