857228P
Avanti
C18 LPA
1-O-octadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
1-octadecyl-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); PA(18:0e/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (857228P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857228P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCCCC.[NH4+]
Descrição geral
Aplicação
- to study its effects on Yes-associated protein (YAP) phosphorylation
- as a standard for the quantification of lysophosphatidic acid (LPA) compounds in proton samples using reversed-phase ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometer (UPLC-MS/MS)
- as a substrate to investigate the phosphatase activity of soluble epoxide hydrolase (sEH) towards LPA compounds
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)