857501P
Avanti
16:0-17:0 cyclo PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 857501P, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-cis-9,10-methylenehexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (857501P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857501P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available