852467C
Avanti
C18(Plasm)-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-(1-Enyl-stearoyl)-2-oleoyl-GPC, 1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; GPCho(18:0p/18:1(9Z)); 110629
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 5 mL (852467C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (852467C-25mg)
pkg of 1 × 5 mL (852467C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL (852467C-5mg)
2 mg/mL (852467C-10mg)
5 mg/mL (852467C-25mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)