852469C
Avanti
C18(Plasm)-20:4 PC
1-(1Z-octadecenyl)-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; GPCho(18:0p/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mL (852469C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 852469C
concentração
1 mg/mL (852469C-5mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- as a lipid standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method
- in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs)
- for determining the substrate specificity of glycerophosphocholine cholinephosphodiesterase-14 (GPC-CP14) protein from Streptomyces sanglieri
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)