852758C
Avanti
C18(Plasm)-18:1 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/18:1(9Z)); 110645
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 5 mL (852758C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (852758C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL (852758C-5mg)
2 mg/mL (852758C-10mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash