840055C
Avanti
Liver PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
L-α-phosphatidylcholine (Liver, Bovine)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (840055C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL (840055C-25mg)
tipo de lipídio
phospholipids
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of two dimensional crystals of microsomal glutathione transferase 1 for electron microscopy
- in the preparation of ′golgi lipid′ mixture for liposome recruitment assay
- in lipid vesicle preparation for ligand transfer assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3