Documentos Principais
700251P
Avanti
Taurocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H45NO7S
Número CAS:
Peso molecular:
515.70
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 10 mg ((700251P-10MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700251P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
700251P-10MG4061841845546