Documentos Principais
700187P
Avanti
Galactosyl Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
β-D-Galactosyl cholesterol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H56O6
Número CAS:
Peso molecular:
548.79
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 mg (700187P-100MG)
pkg of 1 × 5 mg (700187P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCCC(C)C)[C@H]1CCC2C3CC=C4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
InChI
1S/C33H56O6/c1-19(2)7-6-8-20(3)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(13-15-32(21,4)26(23)14-16-33(24,25)5)38-31-30(37)29(36)28(35)27(18-34)39-31/h9,19-20,22-31,34-37H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,22+,23?,24-,25?,26?,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33-/m1/s1
chave InChI
FSMCJUNYLQOAIM-CHGMBOCPSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Galactosyl Cholesterol (GalChol) is used in the preparation of vesicles. The vesicles formed with GalChol is more stable in vivo and have higher half-life period. GalChol aggregates becomes larger in chloroform. GalChol has lower activation energy and do not form complexes in bilayer plane. Borrelia sp. possesses GalChol, binds cholesterol and a molecule of D-galactose in the place of D-glucose.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700187P-5MG and 700187P-100MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stability of carbohydrate-modified vesicles in vivo: comparative effects of ceramide and cholesterol glycoconjugates.
Wu PS, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 79(18), 5490-5493 (1982)
Steroids (2011)