Documentos Principais
700180P
Avanti
β-D-glucosyl cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
β-D-Glucopyranoside, (3β)-cholest-5-en-3-yl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H56O6
Número CAS:
Peso molecular:
548.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 100 mg
package of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C33H56O6/c1-19(2)7-6-8-20(3)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(13-15-32(21,4)26(23)14-16-33(24,25)5)38-31-30(37)29(36)28(35)27(18-34)39-31/h9,19-20,22-31,34-37H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-,31-,32+,33-/m1/s1
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700180P-5MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700180P-100MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)