89851
β-Sitosterol β-D-glucoside
analytical standard
Sinônimo(s):
β-Daucosterol, Coriandrinol, Daucosterin, Eleutheroside A
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥75.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[C@@H]5OC(CO)[C@@H](O)[C@H](O)C5O)C(C)C
InChI
1S/C35H60O6/c1-7-22(20(2)3)9-8-21(4)26-12-13-27-25-11-10-23-18-24(14-16-34(23,5)28(25)15-17-35(26,27)6)40-33-32(39)31(38)30(37)29(19-36)41-33/h10,20-22,24-33,36-39H,7-9,11-19H2,1-6H3/t21-,22-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33-,34+,35-/m1/s1
chave InChI
NPJICTMALKLTFW-OFUAXYCQSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
681.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
361 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?