700016P
Avanti
cholesterol sulfate
Avanti Research™ - A Croda Brand 700016P
Sinônimo(s):
cholesterol sulfonate; cholesteryl sulfate; sodium cholesteryl sulfate; cholesteryl sulphate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cholesterol 3-sulfate (sodium salt)
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (700016P-1g)
pkg of 1 × 25 mg (700016P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (700016P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 700016P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H46O4S.Na/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-32(28,29)30)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5;/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-;/m1./s1
chave InChI
LMPVQXVJTZWENW-KPNWGBFJSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3