700034P
Avanti
7α-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
cholest-5-ene-3b,7a-diol; 110808
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cholest-5-en-3β,7α-diol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (700034P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700034P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (700034P-50mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
OYXZMSRRJOYLLO-RVOWOUOISA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Bile acid synthesis, modulation, and dementia: A metabolomic, transcriptomic, and pharmacoepidemiologic study.: This research investigated the relationship between bile acid metabolism and dementia through a comprehensive approach integrating metabolomics, transcriptomics, and pharmacoepidemiology. The findings suggest that alterations in bile acid synthesis may be linked to the pathogenesis of dementia (Varma et al., 2021).
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)