C2394
5-Cholesten-3β-ol-7-one
≥90%
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-cholesten-7-one, 7-Ketocholesterol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥90%
Formulário
powder
grupo funcional
ketone
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC4=O)([H])[C@]4([H])[C@]1([H])CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
YIKKMWSQVKJCOP-ABXCMAEBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?