Z341878
IKA® universal attachments for KS 130/260 basic and control shakers
AS 130.1 universal attachment
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 8017300
Categorias relacionadas
Descrição geral
Note: This attachment can be adapted to all kinds of vessels by means of universal, infinitely variable clamping rolls.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)