Z341886
IKA® fixing clip attachment for KS 130 basic and control shakers
AS 130.2 fixing clip attachment
Sinônimo(s):
flask clamps, holding clamps
embalagem
set of 1
fabricante/nome comercial
IKA 3115000
Categorias relacionadas
Descrição geral
Note: This attachment (without fixing clips) is for processing round flasks, measuring flasks and Erlenmeyer flasks.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)