Key Documents
Z675504
IKA® fixing clips for flasks
AS 2.3 fixing clips, for flask volume 100 ml, 1/cs
Sinônimo(s):
flask clamps
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Características
for flask size 100 mL
embalagem
pack of 1
case of 1 ×
fabricante/nome comercial
IKA 1234500
Descrição geral
Note: for attaching flasks to HS/KS 260 shaker holding flask attachment.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)