Documentos Principais
CLS480115
Replacement clamps for use with Corning® LSE Orbital Shakers and Corning® LSE Low Speed Orbital Shakers
clamp for the 1 L Erlenmeyer flask, 1ea
Sinônimo(s):
erlenmeyer flask clamps, laboratory clamps
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 480115
adequação
suitable for (replacement clamps for Erlenmeyer flasks)
Descrição geral
This is a clamp for the 1L erlenmeyer flask, for use with Corning LSE Orbital Shaker and Corning LSE Low Speed Orbital Shaker.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL82615-10MG
CLS480115-1EA4061825876849