Z557471
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 1000 mL flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8970609
Descrição geral
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 4 spring clips for 1000 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z557471-1EA | 4061833062210 |