Documentos Principais
Z341916
IKA® fixing clip attachment for HS/KS 260 basic and control shakers
AS 260.2 fixing clip attachment
Sinônimo(s):
flask clamps, holding clamps
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
embalagem
set of 1
fabricante/nome comercial
IKA 3115500
Descrição geral
Note: This attachment (without fixing clips) is for shaking flasks, Erlenmeyer flasks and bottles with a round cross-section.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)