Z326461
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3 flask
Junta
joint ST/NS neck14/23
descrição
calibrated to contain (TC, IN)
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 37409
faixa de medição de volume
250 mL, accuracy: 0.15 mL
capacidade
250 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.