Documentos Principais
Z326755
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 14/23
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
wide-neck
Junta
joint: ST/NS neck14/23
descrição
calibrated to contain (TC, EX)
esterilidade
non-sterile
Características
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: 0.08 mL
capacidade
50 mL
Descrição geral
Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. TO DIN EN ISO 1042.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
BR36848 (India)
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.