Key Documents
Z341908
IKA® universal attachments for KS 130/260 basic and control shakers
AS 260.1 universal attachment
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA
disponibilidade
available only in EU
Descrição geral
Note: This attachment is for all kinds of vessels; infinitely variable clamping rolls allow universal adaptation to the vessels.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)