Z341924
IKA® dish attachment for HS/KS 260 basic and control shakers
AS 260.3 dish attachment, 1/cs
Sinônimo(s):
benchtop shakers, lab shakers, laboratory dish shakers, laboratory shakers
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.73
Produtos recomendados
Materiais
foil (slip-resistant)
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 3120600
adequação
suitable for
Categorias relacionadas
Descrição geral
Note: For smooth movement for cell cultures, nutrient media in Petri dishes, culture bottles and vessels with a low center of gravity; with integrated slip-resistant foil (PP).
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)