Z742571
Optional tube adapter for PlateFuge™ Microcentrifuge
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Produtos recomendados
Características
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific C2000-A02
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with PlateFuge Microcentrifuge
Categorias relacionadas
Descrição geral
PlateFuge Microplate Tube Adapter
This adapater allows for the use of 96 x 0.2ml microtubes or 8 and 12 position PCR strips for the C2000 Microplate Centrifuge.
This adapater allows for the use of 96 x 0.2ml microtubes or 8 and 12 position PCR strips for the C2000 Microplate Centrifuge.
Informações legais
PlateFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742571-2EA | 4061826161845 |