BR781362
BRAND® PCR Rack Box
Sinônimo(s):
Accessories, PCR, Rack
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
assorted colors
polypropylene
Características
Holds 96 x 0.2 mL tubes (single, 8-strips or 12-strips)
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781362
técnica(s)
PCR: suitable
Descrição geral
Suitable for sample preparation, for keeping and storing 0.2 mL single vessels, 8-strips, and 12-strips, and 96-well PCR plates. These racks can also be stacked without lids. Withstands temperatures from -80 °C to +121 °C.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)