BR781260
BRAND® PCR Mini-cooler with transparent lid
Sinônimo(s):
Accessories, Mini cooler, PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781260
técnica(s)
PCR: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
For protecting samples from warming. The mini PCR cooler keeps samples at 4 °C for approx. 3 hours. The insulating gel changes from violet to pink at 7 °C. Suitable for 0.2 mL single vessels, 8-strips, 12-strips as well as 96-well PCR plates.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)