Documentos Principais
Z615692
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 microtiter tubes, for water baths, diam. 11-12 mm
Sinônimo(s):
tube holder
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Materiais
polypropylene
Características
Holds 90 x 11-13 mm tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8970382
Parâmetros
+80 °C temp. limit
Diâmetro
11-12 mm
Descrição geral
Polypropylene tray and test tube inserts can be used up to +80 °C. When tempering solvent-containing or acidic samples above 60 °C, it is recommended using stainless steel test tube inserts, as the plastic can be attacked.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)