Z653020
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, for open bath circulators, diam. 12-13 mm, polypropylene
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
Holds 90 x 12-13 mm tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8970306
Parâmetros
+80 °C temp. limit
Diâmetro
12-13 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z653020CH-1EA | |
Z653020EU-1EA | |
Z653020-1EA | 4061833053782 |
Z653020GB-1EA |