Z743191
Julabo® bath test tube racks
to fit 21 tubes, diam. 30 mm, plastic
Sinônimo(s):
tube holder
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
Materiais
plastic
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9970303
Parâmetros
100 °C max. temp.
Diâmetro
30 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Plastic rack suitable for temperatures up to 100°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)