Documentos Principais
BAF188900100
Scienceware® rack slanter
polypropylene, pack of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiais
polypropylene
Características
autoclavable
Holds 1 x rack
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18890-0100
tamanho
293x242x83 mm
Descrição geral
Tilt your test tube rack to 25°, 35° or 45°. Adjusting the angle of racks reduces hand strain when working with pipettors. Increase the surface area of your Agar inside test tubes. Fits racks up 293 mm x 242 mm x 83 mm H (11 9/16 x 9 9/16 x 3 1/4 in. H).
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)