Z630012
IKA® FK 1 flexible coupling for A11 mill
FK 1 flexible coupling, 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41101708
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Características
CE compliant
CSA approved
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 23360.00
Diâmetro
8 mm , clamping plug
tamanho
6-10 mm , clamping range
Categorias relacionadas
Descrição geral
The flexible coupling is required for stirring jobs in glass apparatus. A torque of max. 10 Ncm can be tranfered to KPG-glass stirrers. The FK 1 balances inaccuracies of the set-up.
- Required for stirring tasks using glass stirring rods
- The flexible coupling compensates for any structural variances
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)