Documentos Principais
Z125318
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 3.2 mm (1/8 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
27121703
NACRES:
NB.35
Características
for tubing o.d. 3.2 mm (1/8 in.)
fabricante/nome comercial
Ace Glass 1171003
Descrição geral
For use in place of O-rings on threaded glassware.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)