Documentos Principais
22309
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
embalagem
pkg of 100 ea
D.I.
1/8 in.
conector
1/8 in. for 1/8 in. O.D. packed column
compatibilidade
1/8 in. O.D. Column
Descrição geral
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)