Documentos Principais
11993
Supelco
Coated GC Packing
phase 5% Carbowax 20M, matrix 40/60 Chromosorb T support, bottle of 50 g
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
embalagem
bottle of 50 g
Nível de qualidade
Parâmetros
60-225 °C temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
40/60 Chromosorb T support
Grupo ativo da matriz
5% Carbowax 20M phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for analyte group general
Descrição geral
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Aplicação
general use
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Grob RL and Barry EF.
Science, 22-23 (2007)
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P.
Science, 73-73 (2009)