Documentos Principais
WHA10477602
Whatman® Vacuum filtration apparatus accessories
PZ 001 tweezers, stainless steel
Sinônimo(s):
Z751979
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
embalagem
pk of 1
fabricante/nome comercial
Whatman 10477602
Whatman Article No. 28415991 (US reference)
Descrição geral
The stainless-steel forceps with smooth angled jaws (104 mm long) are excellent for handling membrane filters.
Características e benefícios
  • They are autoclavable and can be flame sterilized with ethanol.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)