Documentos Principais
933473
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 3WL, 3" Handling
Sinônimo(s):
Wafer Tweezers
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Descrição geral
EMS techware
Especificidade
Handling 3", top lip, stepped bottom paddle.
Length: 120mm
Aplicação
Wafer tweezer, Style 3WL, 3" are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)