Documentos Principais
933635
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 4WF, PTFE Coated
Sinônimo(s):
Wafer Tweezers
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Descrição geral
EMS techware
Especificidade
Style 4WF, PTFE Coated
Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle.
Aplicação
Wafer tweezer, Style 4WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)