WHA10418712
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 1 μm, non-sterile, case of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104921
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
case of 100 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 10418712
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
tamanho de poro
1 μm
Aplicação
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Informações legais
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)