Key Documents
W450210
Sigma-Aldrich
Sclareol
natural, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
Labd-14-ene-8,13-diol, (1R,2R,8aS)-Decahydro-1-(3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H36O2
Número CAS:
Peso molecular:
308.50
Número FEMA:
4502
Beilstein:
2054148
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
02.206
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Salvia sclarea L
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
pb
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
pf
95-100 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
woody; balsamic; earthy
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
chave InChI
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)