Documentos Principais
W315818
Sigma-Aldrich
2-Furanmethanethiol formate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Furfuryl thiol formate, S-(furan-2-ylmethyl) methanethioate, S-furfuryl thioformate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O2S
Número CAS:
Peso molecular:
142.18
Número FEMA:
3158
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11770
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.051
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.5444 (lit.)
p.e.
66 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
coffee; meaty; alliaceous; roasted; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)SCc1ccco1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-5-9-4-6-2-1-3-8-6/h1-3,5H,4H2
chave InChI
GFAOAYJTEVHTLA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Natural occurrence: Cooked chicken.
Aplicação
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2-furanmethanethiol formate, CAS Registry Number 59020-90-5.: This study, published in Food and Chemical Toxicology, provides a comprehensive safety assessment of 2-furanmethanethiol formate, a fragrance ingredient. The research includes evaluations of its toxicological profile, exposure levels, and potential risks, ensuring its safe use in consumer products. This assessment is crucial for regulatory compliance and formulation safety in the fragrance industry (Api et al., 2020).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1.0%. Notes reminiscent of vinegar and rum.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 31, 53-53 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W315818-100G-K4061837819919
W315818-100G
W315818-1KG
W315818-1KG-K
W315818-25G
W315818-25G-K4061837819926
W315818-SAMPLE
W315818-SAMPLE-K4061837527784