Documentos Principais
W415901
Sigma-Aldrich
2-Methoxythiophenol
≥97%, FG
Sinônimo(s):
2-Mercaptoanisole, 2-Methoxybenzenethiol, Thioguaiacol
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4SH
Número CAS:
Peso molecular:
140.20
Número FEMA:
4159
Beilstein:
2042178
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.139
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.591 (lit.)
p.e.
99 °C/8 mmHg (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
alcohol: soluble
densidade
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
meaty; spicy; smoky
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
chave InChI
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Methoxythiophenol is a sulfur-containing compound that can be used as a flavoring agent.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Acute toxicity of thioguaiacol and of versalide in rodents.
K R Butterworth et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(6), 753-755 (1981-12-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W415901-100G4061838194022
W415901-1KG4061836713072
W415901-25G4061838194039
W415901-500G4061838194046
W415901-SAMPLE4061838194053